Merck
FD70S
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 60,000-76,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,300
250 MG
¥33,700
1 G
¥102,000
5 G
¥393,000
¥21,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,300
250 MG
¥33,700
1 G
¥102,000
5 G
¥393,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥21,300
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder
分子量
average mol wt 60,000-76,000
標識化の程度
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
yellow to yellow-orange
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
FITC-デキストランは、血流、膜の損傷、血管還流、腎排泄などのプロセスの測定を支える、蛍光フラックストレーサー化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞単層及び細胞膜透過性の研究に使用されます。[1] 小さなFITC-デキストランは、エンドサイトーシスや細胞間結合透過性などのプロセスの測定にも使用されます。[2]FITC-デキストラン70 kDa(FD-70)は、分子をプロトプラストに送達する方法を開発するための、また、ハイドロゲルやリポソームなどの構造物からの薬物放出を研究するためのモデル化合物として使用されます。FD-70は、細小血管及び細胞単層の透過性試験で使用されます。[3]
フルオレセインイソチオシアネ-トでラベルされたデキストランは動物での灌流実験に使用可能です。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
関連事項
FD-70の同等品ですが、Sigma製品で製造されています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD70S-1G:
FD70S-100MG:
FD70S-0.5MG:
FD70S-VAR:
FD70S-BULK:
FD70S-250MG:
FD70S-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ting Su et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 291-302 (2018-11-25)
Polyphosphates are important polyanionic electrolytes that play a major role in stabilization and consolidation of colloids surface and interior microstructures. In this study, the polyelectrolyte complexes (PEC) microcapsules (sodium cellulose sulfate-chitosan hydrochloride, sample 1), and the patched ones via sodium
Chen-Mei Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-18)
Zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) are frequently encountered nanomaterials in our daily lives. Despite the benefits of ZnONPs in a variety of applications, many studies have shown potential health hazards of exposure to ZnONPs. We have shown that oropharyngeal aspiration of
Maira Carrillo et al.
Medicine, 97(39), e12392-e12392 (2018-10-04)
Imaging of placental tissues is a difficult task, because of specific for this organ complex multicellular and 3D tissue structure. The tissue clearing systems (X-CLARITY) system is a valuable tool for the examining the expression of molecular pathways in whole
Gabriela Hurtado-Alvarado et al.
PloS one, 11(11), e0167236-e0167236 (2016-11-29)
Chronic sleep restriction induces blood-brain barrier disruption and increases pro-inflammatory mediators in rodents. Those inflammatory mediators may modulate the blood-brain barrier and constitute a link between sleep loss and blood-brain barrier physiology. We propose that adenosine action on its A2A
Michael J Shirey et al.
Journal of neurophysiology, 114(1), 309-322 (2015-05-15)
Changes in brain temperature can alter electrical properties of neurons and cause changes in behavior. However, it is not well understood how behaviors, like locomotion, or experimental manipulations, like anesthesia, alter brain temperature. We implanted thermocouples in sensorimotor cortex of
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
質問
1–2/2 質問  
  1. Is this dextran lysine-fixable?
    1 回答
    1. This product is not considered lysine-fixable. The material would have to be chemically treated in order to be suitable. Typically, dextrans used to prepare lysine-fixable products are anionic (see product 90718). Should it be of interest, product B9139 is a Biotin-dextran, lysine-fixable product option. See the link below to review this product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b9139
      役に立ちましたか?
  2. How long would a diluted stock (i.e. 5 mg/mL) be stable for at 4C?
    1 回答
    1. The long term solution stability of this product has not been determined. Solutions should be protected from light. Per literature references, FITC-Dextran is stable in vivo for more than 24 hours. Please see the link below for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-based-assays/fluorescein-isothiocyanate-dextran