スキップする
FD10S
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 10,000
別名:
FITC–デキストラン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥25,600
250 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥50,900
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥159,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥25,600
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
sugar beets root
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 10,000
extent of labeling
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
color
yellow to yellow-orange
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
storage temp.
2-8°C
Application
フルオレセインイソチオシアネ-トでラベルされたデキストランは動物での灌流実験に使用可能です。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
Preparation Note
シグマでは、通常、25 mg/mL 以上の濃度で、FITC デキストランの水への溶解性をテストしています。 溶液は遮光してください。 FITC-デキストランは、in vivoで 24 時間以上安定です。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ネイティブのデキストランは、分子量(MW)が 9 百万~5 億であることが分かっています。より低分子量のデキストランは、分岐がわずかに少なく、より狭い分子量分布を持っています。分子量 10,000 以上のデキストランは、高度に分岐しているかのような挙動を示します。 デキストラン分子は、分子量の増加に伴い、より高度な対称性を獲得します。 分子量 2,000~10,000 のデキストランは、伸縮性コイルの性質を示します。分子量 2,000 以下のデキストランでは、よりロッド状になります。デキストランの分子量は、以下の 1 つ以上の方法によって測定されます:低角レーザー光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、同錯体化およびアンスロン試薬比色還元糖定量、および粘度測定。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FD20FD20SFD40
biological source
sugar beets root
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
sugar beets root
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
solubility
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
H2O: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to yellow-orange
color
light yellow to dark orange
color
yellow to dark yellow
color
light yellow to dark orange
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf