スキップする
FD4
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 3,000-5,000
別名:
FITC–デキストラン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
100 mg
出荷予測2026年5月18日from市川市大町368
¥21,200
250 mg
出荷予測2026年5月18日from市川市大町368
¥34,200
1 g
出荷予測2026年5月18日from市川市大町368
¥95,800
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥21,200
出荷予測2026年5月18日詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 3,000-5,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
technique(s)
HPLC: suitable
color
light yellow to dark orange
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescence indicator, suitable for fluorescent labeling techniques
application(s)
life science and biopharma
metabolomics
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
フルオレセインイソチオシアネート標識デキストランとしても知られるFITC-デキストランは、細胞および組織の研究に幅広く適用される多用途の分子マーカーで、適用範囲は生化学的研究にまで及びます。この化合物は、蛍光FITC色素をデキストランと結合することにより得られる、さまざまな長さに分岐したグルコース分子からなる多糖です。FITC-デキストランは、細胞および組織の透過性を調べるために有用であり、重要な定量的データをもたらすことから、生化学と生物医学の両方の研究に不可欠です。
血液脳関門(BBB)を中心とする生化学の研究においては、FITC-デキストランのうち、特に平均分子量が4000の変異型が中心的な役割を担っています。溶質、イオン、およびタンパク質のBBB透過性を評価するための信頼性の高いツールとして機能し、バリアの完全性や破壊の可能性に関する理解を深めるために役立ちます。生化学的研究に対するこの貢献は、脳の防御機構を解明する上で極めて重要です。
また、FITC-デキストランは、生化学の研究分野における細胞透過性関連の調査においても非常に重要な役割を果たします。その範囲は、BBB透過性の評価、BBBの内部破壊の程度、脳科学の基本的側面、および薬物送達研究にまで及びます。これらの生化学的な研究側面は、疾患発症機序を理解するため、および有効な治療方針を策定するために不可欠です。
さらに、FITC-デキストランは、心臓血管、微小循環、および潅流に関する研究の基礎となります。蛍光フラックス・トレーサー化合物として機能し、血流、膜完全性、血管ドレナージ、および腎排出などの重要なプロセスの測定を可能にします。このように、FITC-デキストランは、生物学、生化学、および医学の分野において不可欠な資源であり、細胞および組織の透過性の複雑さ、血液脳関門の完全性、および多様な生理学的および病理学的プロセスの理解に関して、他では得られない洞察をもたらすことが分かっています。
Application
FITC-デキストランは、マイクロ蛍光定量法を使用する微小循環および細胞透過性研究に広く使用されます。 FITC-デキストランは、植物細胞壁の多孔性および毛管透過性の研究に使用されています。血漿タンパク質は、FITC-デキストランに結合しないことが分かっています。
FITC-デキストランは、血液流、膜損傷、血管ドレナージ、および腎排出などのプロセスの測定をサポートする蛍光性の流動追跡化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞モノレイヤーおよび細胞膜透過性に関する研究に使用されます。 また、小さなFITC-デキストランは、エンドサイトーシスや細胞間結合透過性などのプロセスの測定にも使用されています。 5 kDaのFITC-デキストランは、マイクロスケールの拡散測定のキャリブレーションに使用できます。 また、5 kDaのFITC-デキストランは、胃のバリアーの機能不全研究における、胃の透過性の測定にも使用されています。
フルオレセインイソチオシアネ-トでラベルされたデキストランは動物での灌流実験に使用可能です。
フルオレセインイソチオシアネートで標識されたデキストランは、以下に使用されています:
  • 膜透過性の研究におけるトレーサー分子として[1]
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
Biochem/physiol Actions
FITC-デキストランは、生物学および生理学の研究に幅広く使用される多用途の蛍光トレーサーとして機能します。その主な作用には、血液脳関門、細胞膜、および血管壁などの生体バリアの透過性評価が含まれます。また、細胞内取込み機序、エンドサイトーシス、および細胞間結合透過性などの、主に基本的な細胞過程を中心とする研究にも使用されています。FITC-デキストランは、血流、血管ドレナージ、および腎排出の測定に役立ち、微小循環および毛細血管動態に関する洞察をもたらします。さらに、このマーカーは、組織や臓器の特性を理解するためにも役立ち、分子を追跡するための有用なツールとして機能して幅広い生化学的現象の調査に寄与します。
Features and Benefits
  • 生化学および生物医学の研究に適している
  • 汎用性が高く、幅広い実験および研究用途に応用可能
Preparation Note
Sigmaは通常、FITCデキストランの水溶解度を、25 mg/mL以上の濃度で測定しています。 溶液は遮光してください。 in vivoでは、FITC-デキストランは24時間以上安定です。
Other Notes
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FD40SFD150SFD2000S
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
solubility
H2O: soluble 25 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for HPLC, suitable for fluorescent labeling techniques, suitable for fluorescence indicator
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
FD4-250MG: + FD4-VAR: + FD4-1G: + FD4-BULK: + FD4-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
関連コンテンツ
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
M Kristina Hamilton et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 308(10), G840-G851 (2015-03-10)
A causal relationship between the pathophysiological changes in the gut epithelium and altered gut microbiota with the onset of obesity have been suggested but not defined. The aim of this study was to determine the temporal relationship between impaired intestinal
Dongjoo Kim et al.
Scientific reports, 8(1), 168-168 (2018-01-11)
Nasal route drug administration for local and systemic delivery of many therapeutics has received attention because the nasal cavity is highly vascularized and provides a large surface area for drug absorption. However, nasal mucosa exhibits limited permeability to polar molecules.
Pratibha Singh et al.
Disease models & mechanisms, 13(8) (2020-08-06)
Prematurity and enteral feedings are major risk factors for intestinal injury leading to necrotizing enterocolitis (NEC). An immature digestive system can lead to maldigestion of macronutrients and increased vulnerability to intestinal injury. The aim of this study was to test
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
FD4-250MG04061833622452
FD4-100MG04061833622445
FD4-1G04061826682609
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Hello, I have FITC dextran (FD4 - 100 mg) with a stock concentration of 25 mg/ml. What is the final concentration for a permeability assay (endothelial cells and podocytes in co-culture)?
    1 回答
    1. There isn't one specific final concentration to be used for such an application. It is advised to refer to scientific literature for more details on experimental setup. Below is a citation of an article that could be of potential interest.
      't Hart DC, Yildiz D, Palacio-Castañeda V, Li L, Gumuscu B, Brock R, Verdurmen WPR, van der Vlag J, Nijenhuis T. Co-Culture of Glomerular Endothelial Cells and Podocytes in a Custom-Designed Glomerulus-on-a-Chip Model Improves the Filtration Barrier Integrity and Affects the Glomerular Cell Phenotype. Biosensors (Basel). 2023 Mar 3;13(3):339. doi: 10.3390/bios13030339. PMID: 36979551; PMCID: PMC10046631.
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  4. What is the difference between FD4 and 46944?
    1 回答
    1. Products FD4 and 46944 are essentially the same product, but they are offered for sale by different divisions. The primary difference between the two lies in the amount of FITC conjugated to the dextran (glucose). For FD4, the amount of FITC ranges from 0.001 to 0.020, while for 46944, the range is 0.002 to 0.020. It is important to note that individual lots must fall within these specified minimum and maximum values.