Merck
900667
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.92%, suitable for mass spectrometry (MS), UHPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥22,800
250 ML
¥24,600
1 L
¥74,000
4 X 4 L
¥526,000
¥22,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥22,800
250 ML
¥24,600
1 L
¥74,000
4 X 4 L
¥526,000
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.92%
テクニック:
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸気圧:
72.8 mmHg ( 20 °C)
¥22,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
アセトニトリル, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.92%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
脂肪族ニトリルであるアセトニトリルは、揮発性が高く、非プロトン性の極性有機溶媒であり、分析測定に広く使用されています。UV透過性の特性を有するので、分光光度分析および蛍光分析での利用が容易になります。−その低い粘度、高い溶出強度、および水中での混和性により、多くのクロマトグラフィーシステムで効果的に機能します。
その他の用途には、移動相添加剤としての使用や、液液抽出(LLC)、固相抽出(SPE)、クロマトグラフィー用途のマイクロ抽出などにおける抽出溶媒としての使用などがあります。[1]
アプリケーション
アセトニトリルは以下の用途に使用される場合があります。
  • 超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UPLC-MS/MS)による食料品[2][3]および茶、[4]ジュースやワイン[5]中の産業色素中の農薬分析対象物を定量するための抽出溶媒として。
  • 高速LC-MS/MSによる缶詰食品および飲料中のビスフェノールA-ジグリシジルエーテル、ビスフェノールF-ジグリシジルエーテルおよびそれらの誘導体の測定における有機修飾剤として。[6]
有機溶媒であるアセトニトリルは、タバコサンプル中の農薬の超高速液体クロマトグラフィー−タンデム質量分析(UHPLC-MS)において移動相/抽出溶媒として使用されます。[7]逆相カラムを使用して、ジクロフェナク(DCF)の濃度を測定できる可能性があります。[8]
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900667-VAR:
900667-250ML:4548174010105
900667-BULK:
900667-4X4L:4548174010112
900667-1L:4548174010099
900667-100ML:4548174010082
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Rapid determination of organonitrogen, organophosphorus and carbamate pesticides in tea by ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
Zhao HX, et al.
Food Analytical Methods, 6(2), 497-505 (2013)
Determination of 27 industrial dyes in juice and wine using ultra performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry
Zhao S, et al.
Se Pu / Chinese Journal of Chromatography, 28(4), 356-362 (2010)
Barbara Giroud et al.
Journal of chromatography. A, 1316, 53-61 (2013-10-15)
Beebread is among the matrices suspected of contaminating honeybee. To better understand this contamination, the study aimed to develop an efficient, sensitive and reliable analytical method for the trace analysis of pesticides in beebread. This study focuses specifically on the
Acetonitrile, the polarity chameleon.
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(3), 905-908 (2010-04-13)
Roberto Nisticò et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(8) (2019-08-02)
The photodegradation of an aqueous solution of diclofenac (DCF) has been attempted in the presence of hydrogen peroxide and organic/inorganic hybrid magnetic materials under simulated and real solar light. The hybrid magnetic materials have been prepared via coprecipitation synthesis starting
資料
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
Chromolith® RP-18e columns optimize Oligo Standard 6 separation with varied flow rates and ion-pairing reagent evaluation.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
プロトコル
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.