Merck
4381662
Sigma-Aldrich
iTRAQ® 試薬 - 8PLEX One Assay Kit(8プレックスワンアッセイキット)
別名:
isobaric tags for relative and absolute quantitation 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
iTRAQ® 試薬は、最高8種類の生物学的サンプルの全てのペプチドを標識できる、マルチプレックスアミノ特異的安定同位体試薬の初めてのセットです。重要な翻訳後修飾(PTM)情報を保持しつつ、相対・絶対値での同定と定量を同時に行うことができます。
最初のプロトコル作成のための、iTRAQ ®試薬113、114、115、116、117、118、119、および121、ならびにSDS変性剤、 TCEP還元試薬、MMTSシステインブロッキング試薬、 TEAB緩衝液、およびイソプロパノールを含みます。
このキットは同等のサイエックス iChemistry ®製品番号4390811の試薬を含みます。
アプリケーション
iTRAQ® 試薬 - 8PLEX One Assay Kit(8プレックスワンアッセイキット)は、下記のisobaric tag for relative and absolute quantitation (iTRAQ) 標識で使用されています:
  • マスタードスプラウトの消化総タンパク質サンプル
  • ブロッコリースプラウトの総タンパク質
  • さまざまな植物/完全な葉緑体由来の脱塩ペプチド
特徴および利点
  • 複数サンプルのタンパク質を同時に同定し定量します
  • 翻訳後修飾(PTM)を受けたペプチドを含む全てのペプチドを標識することで、タンパク質とプロテオームの対象範囲を広げます
  • 1つのタンパク質あたり複数のペプチドにタグを付けることで、MS/MSスペクトルによる同定と定量の信頼性を高めます
  • タンパク質バイオマーカー探索研究結果のスループットと信頼性を高めます
  • アフィニティープルダウンなどの複雑さを軽減したサンプル用に、サンプル分画不要のシンプルなワークフローを提供します
  • 最高8種類の生物学的サンプルを1回の実験で同時に解析できるマルチプレックスの柔軟性を提供します
  • 全てのSCIEXプロテオミクスLC/MS/MSプラットフォームのProteinPilotソフトウェアで完全にサポートされています
アナリシスノート
iTRAQ試薬8-plex Kit(8-プレックスキット)のプロトコルをご覧いただくには、このプロトコルリンクにアクセスしてください。
iTRAQ試薬のChemistry Quick Reference Card(ケミストリークイックリファレンスカード) をご覧いただくには、このChemistry Quick Reference Cardのリンクにアクセスしてください。
法的情報
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaoming Ma et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 663031-663031 (2021-09-18)
The plateau adaptability and stress resistance of yaks are widely known based on their capacity to survive under severe habitat conditions. However, a few studies on brain mitochondria have characterized these adaptations at the protein level. We identified and quantified
Yongqi Yin et al.
RSC advances, 11(20), 12336-12347 (2022-04-16)
Exogenous melatonin (10 μM) enhances ZnSO4 (4 mM) stress tolerance and regulates the isothiocyanate content of broccoli sprouts. Nevertheless, the molecular mechanism underlying the role of melatonin in isothiocyanate metabolism under ZnSO4 stress is unclear. The effects of exogenous melatonin
Peitong Wang et al.
Plant physiology, 178(4), 1568-1583 (2018-10-13)
Arsenic (As) is highly toxic to plants and detoxified primarily through complexation with phytochelatins (PCs) and other thiol compounds. To understand the mechanisms of As toxicity and detoxification beyond PCs, we isolated an arsenate-sensitive mutant of Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), arsenate
Chao Cheng et al.
RSC advances, 10(10), 6052-6062 (2020-02-06)
Heat stress has been proved to increase the content of melatonin in plants. In the present study, a combination of methods including physiological and biochemical, gene transcription and proteomic were used to investigate the melatonin accumulation mechanisms in mustard sprouts
Amber E Alsop et al.
Nature communications, 6, 6841-6841 (2015-04-17)
During apoptosis, Bak permeabilizes mitochondria after undergoing major conformational changes, including poorly defined N-terminal changes. Here, we characterize those changes using 11 antibodies that were epitope mapped using peptide arrays and mutagenesis. After Bak activation by Bid, epitopes throughout the