¥826,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
詳細
iTRAQ®試薬113、114、115、116、117、118、119および121と、5つの8プレックスアッセイに適量の材料が含まれています。Multiplex Bufferキット(カタログ番号 4381664)は別途ご注文ください。
カタログ番号4381663には、製品番号4390812のSciex iChemistry®と同等の試薬が含まれています。
カタログ番号4381663には、製品番号4390812のSciex iChemistry®と同等の試薬が含まれています。
isobaric tags for relative and absolute quantitation (iTRAQ®)試薬は、最高8種類の生物学的サンプルの全てのペプチドを標識できる、マルチプレックスアミノ特異的安定同位体試薬の初めてのセットです。重要な翻訳後修飾(PTM)情報を保持しつつ、相対・絶対値での同定と定量を同時に行うことができます。iTRAQ試薬 - 8プレックスキットはより経済的なバルクパックで提供しています。
アプリケーション
特徴および利点
- 複数サンプルのタンパク質を同時に同定し定量します
- 翻訳後修飾(PTM)を受けたペプチドを含む全てのペプチドを標識することで、タンパク質とプロテオームの対象範囲を広げます
- 1つのタンパク質あたり複数のペプチドにタグを付けることで、MS/MSスペクトルによる同定と定量の信頼性を高めます
- タンパク質バイオマーカー探索研究結果のスループットと信頼性を高めます
- アフィニティープルダウンなどの複雑さを軽減したサンプル用に、サンプル分画不要のシンプルなワークフローを提供します
- 最高8種類の生物学的サンプルを1回の実験で同時に解析できるマルチプレックスの柔軟性を提供します
- 全てのSCIEXプロテオミクスLC/MS/MSプラットフォームのProteinPilotソフトウェアで完全にサポートされています
アナリシスノート
iTRAQ Reagents 8-plex Kitのプロトコルを見るには、このプロトコルリンクにアクセスしてください。
iTRAQ ReagentsのChemistry Quick Reference Cardを見るには、このChemistry Quick Reference Cardリンクにアクセスしてください。
iTRAQ ReagentsのChemistry Quick Reference Cardを見るには、このChemistry Quick Reference Cardリンクにアクセスしてください。
法的情報
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongzhi Liu et al.
Oncology letters, 16(1), 335-345 (2018-06-22)
Metastasis and recurrence following surgery are major reasons for the high mortality rate and poor prognosis associated with hepatocellular carcinoma (HCC). Cancer stem cells (CSCs) are thought to be able to cause cancer, and to be the primary cause of
He Wang et al.
Archives of oral biology, 89, 9-19 (2018-02-07)
This study aimed to compare the proteomic profiling of human dental pulp stem cells (DPSCs) and periodontal ligament stem cells (PDLSCs) under in vitro osteogenic induction, which imitates the microenvironment during osteo-/odontogenesis of DPSCs and PDLSCs. The proteomic profiles of
Shaoli Liu et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 30(2), 187-195 (2019-11-23)
To understand the molecular mechanism involved in the survivability of cold-tolerant lactic acid bacteria was of great significance in food processing, since these bacteria play a key role in a variety of low-temperature fermented foods. In this study, the cold-stress
Jesús Alejandro Zamora-Briseño et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1084-1084 (2020-06-18)
The Caribbean spiny lobster Panulirus argus (Latreille, 1084) sustains economically valuable fisheries throughout the wider Caribbean region. This species is currently affected by the pathogenic virus Panulirus argus Virus 1 (PaV1) that causes a systemic and chronic-degenerative infection in juvenile
Juan Jin et al.
Biomarkers in medicine, 14(10), 839-854 (2020-08-29)
Background: Proteome studies for multiple renal diseases is bare. Methodology & results: Using isobaric tags for relative and absolute quantitation labeling, many differentially expressed proteins (DEPs) were identified in acute kidney injury (AKI), AKI + chronic kidney disease (CKD), diabetic CKD and