Merck
27092-U
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 2 mL vial (standard opening), thread for 8-425
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥4,290
¥4,290
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥4,290
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥4,290
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
物質
aluminum liner
black phenolic solid cap
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 8-425
適合性
for use with 2 mL vial (standard opening)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps [for use with 2 mL vial (standard opening), thread 8-425] are available for use with sealing septa and solid caps with aluminum liners. Caps are offered in solid phenolic caps that can withstand a maximum temperature of 135° C.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)