Merck
137275
SAFC
グリシン 塩酸塩
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
111.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
製品137275は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI Key
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質、NMDA受容体のアロステリック調節因子。
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)