認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
0.0000171 Pa ( 25 °C)
詳細
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
フォーム
crystalline
solid
テクニック
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
soluble 250 g/L
密度
1.161 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Glycine cryst. Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
生物化学的/生理学的作用
法的情報
免責事項
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1005901003:
CO1E1005909012:
1005909950:
CO1I1005909025:
CO1I1005909012:
1005909026:
1005909150:
1005909027:
1005901000:
1005909012:
1005909910:
CO1E1005901000:
CO1E1005909025:
1005905000:
CO1I1005901000:
CO1E1005905000:
1005909025:
1005909024:
1005909050:
CO1E1005909050:
1005900001:
1005900000:
1005909023:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.