Merck
RES3156T-A7
SAFC
L-チロシン 二ナトリウム塩 二水和物
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI Key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
メルクの上流工程化学物質の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに従来の治療薬および新規治療薬を製造するための高品質原料を提供するだけでなく、より迅速な市場参入と規制上の課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
チロシンは、極性で、天然に由来する、非必須アミノ酸です。市販のリコンビナントタンパク質およびモノクローナル抗体製剤のバイオ製造ための、細胞培養培地の成分として使用されます。
包装
製品は、次のパッケージサイズで入手できます。
RES3156T-A701X:100 g容器入り
RES3156T-A702X:1 kg容器入り
RES3156T-A704X:10 kg容器入り
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RES3156T-A701X:
RES3156T-A704X:
RES3156T-A703X:
RES3156T-A702X:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー