製品名
アセトニトリル, suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC-GC: suitable
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
透過率
200 nm, ≥50%
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
It may be used as an extraction solvent during the quantification of pesticide residues in fruits and vegetables.
その他情報
- The article number 34881-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34881-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34881-18L:4548173330587
34881-PZ:
34881S-1000L:
34881-6X1L:
34881-30L-RC:
34881-BULK:
34881S-200L:
34881-VAR:
34881-7L:4548173330655
34881-4X2.5L:4548173330631
34881S-185L:
34881-2.5L:4548173330600
34881-1L:4548173330594
34881-72X2.5L:4548173330648
34881-45L:4548173330624
34881S-400L:
34881-200L:4548173330617