Merck
439134
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.9%, gradient grade, suitable for UV/Vis spectroscopy, HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
product name
アセトニトリル, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
グレード
gradient grade
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
詳細
HPLC gradient analysis <= 0.5 mAU @254 nm
HPLC gradient analysis <= 3 mAU @ 210 nm
baseline drift at 210 nm <= 15 mAU
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
精製方法
sub-micron filtration
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb quinine fluor., 365 nm
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
蒸発残留物質
<0.0002%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
脂肪族ニトリルであるアセトニトリル(MeCN)は、芳香を有する無色の液体です。有機合成の溶媒および中間体として幅広く使用されています。UV可視光に対し透明であるため、分光光度法および蛍光光度法に非常に適しています。MeCNは粘度が低く、水中における溶出強度および混和性が高いため、多くのクロマトグラフィー技術において移動相成分として使用されます。その赤外線スペクトルが記録されています。鉄錯体存在下での過酸化水素とのアルカン酸化によるMeCN中のアルキルヒドロペルオキシドの合成が研究されています。Co-Bアモルファス合金触媒を使用したMeCNの水素化によるエチルアミンの形成が研究されています。
アプリケーション
  • Chromatographic Separation of Anthocyanins: Acetonitrile is a preferred solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the separation of anthocyanins and other phenolic compounds. Studies have explored the selectivity control of anthocyanin separation by replacing acetonitrile with methanol in the mobile phase, highlighting the solvent′s role in optimizing chromatographic conditions for improved resolution and detection sensitivity (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2021).
  • Peroxyoxalate Chemiluminescence Detection: Acetonitrile is used in peroxyoxalate chemiluminescence for the detection of α-amino acids. The solvent′s ability to form stable mixed solutions with water and ethyl acetate enhances the chemiluminescence reaction, allowing for sensitive and selective detection of amino acids in various samples. This application is essential for biochemical and clinical analyses (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • Electrochemical Detection of DNA Modifications: Acetonitrile is utilized in electrochemical methods for detecting DNA modifications, such as 5-formyluracil. The solvent′s role in stabilizing the (2-benzimidazolyl) acetonitrile labeling reaction enhances the selectivity and sensitivity of detecting DNA modifications, which is crucial for genomic and biomedical research (Tang et al., Analytical Chemistry, 2021).
  • Alternative Solvent in Chromatography: Research has investigated replacing acetonitrile with ethanol in reversed-phase HPLC for determining anthocyanins. This substitution aims to maintain chromatographic performance while reducing the environmental impact and costs associated with acetonitrile use. The findings demonstrate the feasibility of using ethanol as a greener alternative without compromising analytical quality (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2023).
調製ノート
本製品は0.2 μmフィルターを通しています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439134-2X10L:4548173265278
439134-VAR:
439134-50L:
439134-18L:4548173953007
439134-20L-N2:
439134-1L:4548173295541
439134-10L:
439134-2ML:
439134-16L:
439134-20L:4548173295558
439134-4L:4548173953014
439134-200L:
439134-4X4L:4548173295565
439134-7ML:
439134-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
H Haugen et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 73(2), 229-237 (2005-03-10)
This article deals with enzyme-induced biodegradation behavior of thermoplastic polyether-urethane (TPU). Porous scaffolds were processed by a new foaming method applied in hot pressing and injection molding. The scaffolds were subsequently gamma sterilized. The samples were incubated with cholesterol esterase
Liquid phase hydrogenation of acetonitrile to ethylamine over the Co-B amorphous alloy catalyst.
Li H, et al.
J. Catal., 214(1), 15-25 (2003)
Infrared spectra of acetonitrile and acetonitrile-d3.
Pace EL and Noe LJ.
J. Chem. Phys. , 49, 5317-5325 (1968)
Hydrogen peroxide oxygenation of alkanes including methane and ethane catalyzed by iron complexes in acetonitrile.
Shul'pin GB, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 317-332 (2004)
Acetonitrile, the polarity chameleon.
Zarzycki PK, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(3), 905-908 (2010)
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.