安全性情報
NIST3168A
亜鉛(Zn)標準溶液
NIST® SRM® 3168a
別名:
亜鉛校正溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 10 ML
¥265,000
¥265,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 10 ML
¥265,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥265,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
SRM 3168a のユニットには、それぞれ 10 mL の酸性水溶液を含む 5 つの密封されたホウケイ酸ガラスアンプルが含まれています。この溶液は、既知の質量分率の亜鉛を含むように重量測定法で調製されています。
SRM 3168A_cert
SRM 3168A_SDS
特徴および利点
  • SRM の認証値は、次の 2 つの方法で得られた質量分率値を計算して決定されました。
  1. NIST によって分析された高純度亜鉛金属を使用した重量法による調製方法。
  2. 分析は誘導結合プラズマ発光分析法(ICP-OES)によって実施されます。
  • 認証値は、質量分率′の派生 SI 単位(ミリグラム/グラム)まで計量的に追跡できます。
  • NIST 証明書には、有効期限証明書、保管、取り扱い、使用、および保守の手順が付属しています。
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
亜鉛(Zn)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3168A:4548173955568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Iron and zinc levels in Vigna unguiculata (L.) Walp under varying phosphorus and fixed nitrogen treatment conditions.
Ayeni D F, et al.
Food and energy security null