Merck
M8266
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム
anhydrous, ≥98%
別名:
マグノゲン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2
CAS番号:
分子量:
95.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥98%
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
不純物
≤0.5% Insolubles
bp
1412 °C/1 atm (lit.)
mp
714 °C (lit.)
密度
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化マグネシウムは、水およびアルコールに可溶な白色の結晶性固体です。 Mg2+ イオンが占有する八面体の正孔が交互に重なった立方密着充填構造をしています。太陽電池やバッテリーの分野で広く使用されています。
アプリケーション
塩化マグネシウムは以下の用途に使用することができます:
  • PbS 量子ドット太陽電池の電子輸送層として、不動態化 ZnO ナノ粒子を作製するため。これにより、電池の欠陥が減少し、効率が大幅に向上します。
  • ハイブリッド Mg/Li 充電式電池のイオン伝導性を高めるための二塩電解質の調製。
  • 低温処理平面ヘテロ接合ペロブスカイト太陽電池用に、Mg ドーピングした TiO2 電子輸送層を調製するためのドーパントとして。Mg ドーピングにより、太陽電池の電力変換効率が大幅に向上します。
注意
灰色/黒色の斑点は使用に影響しません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8266-100G:
2540026:
M8266-VAR:
M8266-RSAMPLE:
M8266-BULK:
M8266-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of temperature and humidity on electrospinning.
J. Mater. Sci., 44(5), 1357-1362 (2009)
Kadri Õunap et al.
PloS one, 10(7), e0133841-e0133841 (2015-07-28)
The human WBSCR22 protein is a 18S rRNA methyltransferase involved in pre-rRNA processing and ribosome 40S subunit biogenesis. Recent studies have shown that the protein function in ribosome synthesis is independent of its enzymatic activity. In this work, we have
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.
Benjamin Dombert et al.
PloS one, 9(10), e110846-e110846 (2014-10-23)
Spinal muscular atrophy (SMA) is caused by deficiency of the ubiquitously expressed survival motoneuron (SMN) protein. SMN is crucial component of a complex for the assembly of spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles. Other cellular functions of SMN are less
Fernando Cartón-García et al.
Scientific reports, 5, 12312-12312 (2015-07-24)
Inherited MYO5B mutations have recently been associated with microvillus inclusion disease (MVID), an autosomal recessive syndrome characterized by intractable, life-threatening, watery diarrhea appearing shortly after birth. Characterization of the molecular mechanisms underlying this disease and development of novel therapeutic approaches
プロトコル
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Summary application report for analysis of moisture in Magnesium chloride