安全性情報
NIST3165
Vanadium (V) standard solution
NIST® SRM® 3165
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 10 ML
¥202,000
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 10 ML
¥202,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
Each unit of the SRM contains five sealed borosilicate glass ampoules, each consisting of 10 mL of an acidified aqueous solution. This solution is prepared through gravimetric methods to ensure a precise mass fraction of vanadium.
SRM 3165_cert
SRM 3165_SDS
アプリケーション
Vanadium (V) standard solution SRM is intended for use as the primary calibration standard for vanadium quantification.
特徴および利点
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of vanadium obtained through two methods:
  1. Gravimetric preparation using high-purity vanadium metal.
  2. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
  • The certified value is metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction, expressed as milligrams pergram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use and maintenance instructions.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3165:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)