安全性情報
NIST3107
Boron (B) standard solution
NIST® SRM® 3107
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥202,000
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥202,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 50 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of boron. A unit of SRM 3107 consists of 50 mL of an aqueous solution in a high-density polyethylene bottle sealed in an aluminized bag. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3107_cert
SRM 3107_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boron (B)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
NIST3107:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)