Merck
NIST683
亜鉛
NIST® SRM 683
別名:
Zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 BLOCK
¥105,000
¥105,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 BLOCK
¥105,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥105,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
包装
pkg of block
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
テクニック
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Copper (Cu), Iron (Fe), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Thallium (Tl), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Gallium (Ga), Indium (In), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Rhodium (Rh), Scandium (Sc), Vanadium (V), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST683:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
vibrant-m
NIST3168A
亜鉛(Zn)標準溶液
Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zinc
亜鉛 mossy, ≥99%
Sigma-Aldrich
215481
亜鉛
鉄 NIST® SRM® 937
NIST937
亜鉛 pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266353
亜鉛
Intermediate-purity zinc NIST® SRM® 728
NIST728
Intermediate-purity zinc
亜鉛 foil, thickness 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267619
亜鉛