安全性情報
18827
Supelco
AAS用亜鉛標準
Zinc Standard for AAS
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
TraceCERT®, 1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
別名:
原子吸光 AAS 用亜鉛標準(硝酸中の 1 g/L Zn)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥6,340
¥6,340
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥6,340
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥6,340
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Zn in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.com からダウンロードしてください。
アプリケーション
亜鉛スタンダード(標準物質)は、コケサンプル溶液からカドミウムおよび亜鉛金属の濃度を測定するためのアセチレン・空気炎のAAS(原子吸光分光光度計)におけるスタンダードとして使用される可能性があります。[1]
アナリシスノート
高純度Zn金属、HNO3、水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Zn
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18827-250ML-BULK:
18827N-BULK:
18827-BULK:
18827-250ML:4548173351483
18827-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of phosphorus and metals in human brain proteins after isolation by gel electrophoresis by laser ablation inductively coupled plasma source mass spectrometry.
Becker, J. Sabine, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 19.1, 149-152 (2004)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 2件の評価のみのレビュー