安全性情報
NIST3133
水銀(Hg)標準溶液
NIST® SRM® 3133
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 10 ML
¥202,000
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 10 ML
¥202,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
SRM 3133 の各ユニットには、密封されたホウケイ酸ガラスアンプルが 5 つ含まれており、各アンプルには酸性水溶液が 10 mL 入っています。この溶液は、既知の質量分率の水銀を含むように重量測定法で調製されており、硝酸が約 10% の質量分率で含まれています。
SRM 3133_cert
SRM 3133_SDS
アプリケーション
SRM は、水銀を定量的に測定するための主要な校正標準として使用することを目的としています。
特徴および利点
  • SRM の認証値は、次の 2 つの方法で得られた水銀の質量分率値を計算して決定されました:
  1. 重量測定法
  2. 同位体希釈冷蒸気誘導結合プラズマ–質量分析法(ID-ICP-MS)。
  • 認証値は、μg/g で表される質量分率の SI 単位に計測学的にトレーサブルです。
  • NIST 証明書には、有効期限証明書、保管、取り扱い、使用、および保守の手順が付属しています。
その他情報
以下に記載する分析物に関して認証されています。
水銀(Hg)
値および詳細はnist.gov/SRMで証明書をご覧ください。
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3133:4548174011515
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mei Meng et al.
Journal of hazardous materials, 384, 121379-121379 (2019-10-16)
Mercury (Hg) speciation and isotopic compositions in a large-scale food web and seawater from Chinese Bohai Sea were analyzed to investigate methylmercury (MeHg) sources and Hg cycling. The biota showed ∼5‰ variation in mass dependent fractionation (MDF, -4.57 to 0.53‰
Application of a selective extraction method for methylmercury compound specific stable isotope analysis (MeHg-CSIA) in biological materials.
Masbou J, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28(10), 1620-1628 (2013)