安全性情報
NIST3114
Copper (Cu) standard solution
NIST® SRM® 3114
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥202,000
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥202,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥202,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 50 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of copper. A unit of SRM 3114 consists of 50 mL of an aqueous solution in a high-density polyethylene bottle sealed in an aluminized bag. The solution was prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of copper. The solution contains nitric acid at a volume fraction of approximately 10 %, equivalent to an amount-of-substance concentration (molarity) of approximately 1.6 mol/L.For more information, plese refer to the SDS and COA.
SRM 3114_cert
SRM 3114_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3114:4548173368054
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)