安全性情報
86959
Sigma-Aldrich
Clara-Diastase
mixture of enzymes, powder, ≥35 U/mg
別名:
Clarase 300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,500
50 G
¥74,400
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,500
50 G
¥74,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥35 U/mg
保管条件
under inert gas
beige
溶解性
soluble
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clara-Diastase is a mixture of α-amylase, cellulase, invertase, peptidase, phosphatase, and sulfatase. It is useful in efficient enzymatic hydrolysis.[1][2]
単位の定義
1 Uは、pH 6.0、25°C、1分間で、1 μmolのマルトースを遊離させる酵素量に相当します(Zulkowskyのデンプン(製品番号85642)を基質として使用)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86959-VAR:
86959-BULK:
86959-10G:
86959-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Valls et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(1), 170-173 (1999-11-24)
A reliable and rapid high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been set up for the determination of total thiamin in difficult sample matrices such as cooked sausages. Different hydrolysis conditions and enzymes were tested to release the vitamin from its
Vaida Damulienė et al.
Foods (Basel, Switzerland), 12(19) (2023-10-14)
Bee pollen is one of the most valuable apitherapeutic products with high nutritional value. To obtain a higher diversity of compounds, higher bioactivity, and improve the release of nutrients from bee pollen, additional processing of the raw material may be