Merck
165212
Sigma-Aldrich
アジポイルクロリド
98%
別名:
アジピルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,990
25 G
¥7,700
100 G
¥29,200
¥3,990
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,990
25 G
¥7,700
100 G
¥29,200
About This Item
化学式:
ClCO(CH2)4COCl
CAS番号:
分子量:
183.03
Beilstein:
507709
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥3,990
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2
InChI Key
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アジポイルクロリドは酸塩化物として知られるモノマー群に属します。優れた機械的強度、耐薬品性、耐熱性を示すポリアミドの一種であるナイロン66の合成に一般に用いられています。繊維、織物、カーペット、エンジニアリングプラスチックの製造に広く使用されています。また、ポリエステルなどの生体適合性および生分解性ポリマーの合成にも利用できます。これらのポリマーは、薬物送達システム、組織工学、逆浸透メンブレン、薄膜、医療用インプラントに応用されています。
アプリケーション
アジポイルクロリドは以下の用途に使用できます:
  • PEG-PLA-PEGトリブロックコポリマーの合成におけるカップリング剤。これにより、独特のポリマー構造の形成が可能となり、薬物送達システム、組織工学、および放出制御システムへの応用が可能となります。
  • モノリグノール系エステルダイマーから生分解性芳香族脂肪族ポリ(エステルアミド)を合成する際の架橋剤。これらのポリマーは、優れた機械的強度、生分解性、熱安定性などの良好な特性を有するため、制御された薬物送達システムや環境に優しい包装材料など、さまざまな用途に適しています。
  • ビフェニルでエンドキャップされた液晶の作製に使用されています。
その他情報
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
165212-BULK:
165212-100ML:
165212-5KG:
165212-VAR:
165212-100G:
165212-25G:
165212-25ML:
165212-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 47, 5569-5569 (2006)
Nicolò Maccaferri et al.
Nature communications, 6, 6150-6150 (2015-02-03)
Systems allowing label-free molecular detection are expected to have enormous impact on biochemical sciences. Research focuses on materials and technologies based on exploiting localized surface plasmon resonances in metallic nanostructures. The reason for this focused attention is their suitability for
Jungeun Bae et al.
The AAPS journal, 17(6), 1357-1368 (2015-07-01)
A novel redox-responsive amphiphilic polymer was synthesized with bioreductive trimethyl-locked quinone propionic acid for a potential triggered drug delivery application. The aim of this study was to synthesize and characterize the redox-responsive amphiphilic block copolymer micelles containing pendant bioreductive quinone
Michelle A Ouimet et al.
Macromolecular bioscience, 15(3), 342-350 (2014-10-22)
Polymers such as poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) (PVP) have been used to prepare hydrogels for wound dressing applications but are not inherently bioactive. For enhanced healing, PVP was blended with salicylic acid-based poly(anhydride-esters) (SAPAE) and shown to exhibit hydrogel properties upon swelling. In
資料
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
原子層堆積法は、半導体デバイスの微細化やナノ粒子のコーティングなど、さまざまなニーズに対応しています。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf