Merck
P3627
Sigma-Aldrich
酸性ホスファターゼ コムギ胚芽由来
≥0.4 unit/mg solid
別名:
(オルトリン酸モノエステルホスホヒドロラーゼ[酸性至適型]), 酸性ホスファターゼ コムギ胚芽由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
5 G
¥68,400
10 G
¥117,000
¥21,500
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
5 G
¥68,400
10 G
¥117,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010102
NACRES:
NA.54
¥21,500
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥0.4 unit/mg solid
分子量
58 kDa by gel filtration
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI Key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸性ホスファターゼ(AP アーゼ)は非特異的にリン酸モノエステルおよびリン酸無水物の加水分解を触媒し、無機リン酸を生成します。細胞におけるリン酸の生成、輸送、リサイクル、および代謝、エネルギー変換過程の研究に用いられます。製品 P3627 はコムギ胚芽由来であり、3F3/2 染色においてホスファターゼの効果を測定するために用いられています[1]
生物化学的/生理学的作用
植物由来酸性ホスファターゼ(AP アーゼ)は細胞質、液胞および細胞壁に分布します。植物由来酸性ホスファターゼは土壌中の有機リン酸を可動化し、リン酸として利用するために重要です。リン酸欠乏は酸性ホスファターゼの生成を誘導します。酸性ホスファターゼは発芽における糊粉および胚盤組織を起源とし、フィチン、ATP、タンパク質‐リン酸、ヌクレオチド‐リン酸を加水分解します。一般的な代謝反応で役割を果たします。コムギ胚芽由来 AP アーゼは 4 つのアイソザイムから成ります。コムギ胚芽 AP アーゼの分子量は 58 kDa(ゲルろ過)、至適 pH は 5.7、pH 範囲は 4.0~7.0、至適温度は 45°Cです。
品質
リパ-ゼを含みます。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.8、37°C、1分間で、1.0 μmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です。
調製ノート
主にSinger, T.P., J. Biol. Chem., 174, 11 (1948)の方法で調製されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3627-VAR:
P3627-500MG:
P3627-1G:
P3627-BULK:
P3627-10G:
P3627-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zuzana Novotná et al.
FEBS letters, 554(1-2), 50-54 (2003-11-05)
Phospholipase D (PLD) forms the major family of phospholipases that was first discovered and cloned in plants. In this report we have shown, for the first time, that C2 phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2)-dependent PLD(s) from 5 day hypocotyls of Brassica oleracea associated
H G Yu et al.
The Journal of cell biology, 145(3), 425-435 (1999-05-04)
We have identified a maize homologue of yeast MAD2, an essential component in the spindle checkpoint pathway that ensures metaphase is complete before anaphase begins. Combined immunolocalization of MAD2 and a recently cloned maize CENPC homologue indicates that MAD2 localizes
Yueming Liang et al.
Frontiers in microbiology, 11, 571209-571209 (2020-12-18)
phoD-harboring microorganisms facilitate mineralization of organic phosphorus (P), while their role in the regulation of soil P turnover under P-limited conditions in Pinus massoniana plantations is poorly understood. The aim of the present study was to investigate the effects of
Jakob Madsen Pedersen et al.
PLoS genetics, 8(12), e1003128-e1003128 (2013-01-04)
To investigate the role of DNA topoisomerases in transcription, we have studied global gene expression in Saccharomyces cerevisiae cells deficient for topoisomerases I and II and performed single-gene analyses to support our findings. The genome-wide studies show a general transcriptional
Behnaz Akhoundi et al.
Experimental parasitology, 133(3), 307-313 (2013-01-02)
The diagnosis of visceral leishmaniasis (VL) in humans and animal reservoir hosts is difficult, particularly in rural areas where the disease is endemic and laboratory facilities are limited. This study aimed to develop a latex agglutination test (LAT) for the
プロトコル
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)