Merck
75707
Sigma-Aldrich
ビス(2,4,6-トリクロロフェニル) オキサラート
BioReagent, suitable for chemiluminescence, ≥99.0% (AT)
別名:
2,4,6-トリクロロフェニルオキサラート, TCPO, シュウ酸ビス(2,4,6-トリクロロフェニル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥24,240
25 G
¥95,200
¥24,240
単価¥30,300割引20%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥24,240
25 G
¥95,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H4Cl6O4
CAS番号:
分子量:
448.90
Beilstein:
2312135
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥24,240
単価¥30,300割引20%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
mp
187-193 °C
適合性
suitable for chemiluminescence
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
InChI Key
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
化学発光: 蛍光波長:430 nm(TCPO with 9,10-ジフェニルアントラセンおよびH2O2とTCPOの反応)
その他情報
H2O2との反応による化学発光で広く使用される試薬です。蛍光化合物の測定に利用されます[1][2][3]。フルオロフォアを用いたH2O2の測定に使用されます[4][5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75707-25G:
75707-5G:
75707-VAR:
75707-INTR:
75707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Arakawa et al.
Clinical chemistry, 31(3), 430-434 (1985-03-01)
In this chemiluminescence enzyme immunoassay for thyroxin, glucose oxidase (EC 1.1.3.4) is the enzyme label and the bound and free fractions are separated by the double-antibody solid-phase technique. In the assay of enzyme activity, hydrogen peroxide generated from glucose substrate
C Molins-Legua et al.
The Analyst, 123(12), 2871-2876 (1999-08-06)
On-line automation of two different liquid chromatographic procedures, a pre-column derivatization system and a pre- and post-column system, in order to generate chemiluminescence is reported. Dansyl chloride (Dns-Cl) was used as a pre-column reagent to form fluorophores and bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
W F Kline et al.
Journal of chromatography, 534, 139-149 (1990-12-14)
A sensitive (5 ng/ml) method for the determination of 4-amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic acid in human urine is described. The procedure includes (1) the isolation of the drug from urine by co-precipitation of its calcium salt with endogenous phosphates in the presence of
G. Melbin
Journal of Liquid Chromatography, 6, 1603-1603 (1983)
S. Kobayashi et al.
Analytical Chemistry, 52, 424-424 (1980)