Merck
H5882
Sigma-Aldrich
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド
≥98%
別名:
CTAB, セチルトリメチルアンモニウムブロミド, セトリモニウムブロミド, パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,600
500 G
¥37,600
1 KG
¥72,200
¥12,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,600
500 G
¥37,600
1 KG
¥72,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
364.45
Beilstein:
3598189
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥12,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
(solids)
分子量
micellar avg mol wt 62,000
凝集数
170
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
HLB
10
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミドは、殺菌性があるカチオン性界面活性剤です。その活性は、石鹸やアニオン性界面活性剤により中和できます。セチルトリメチルアンモニウムオブロミド(CTAB)は、アルカリpHにおいてグラム陽性菌とグラム陰性菌に対して有効です。
アプリケーション
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミドは、次の用途で使用されています:
  • ミエロペルオキシダーゼ活性を測定するために組織をホモジネートするためのリン酸ナトリウムバッファーの成分として
  • 比較試験のための表面プラズモン共鳴を用いる金ナノロッドの合成
  • 高純度ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド(CTAB)および合成中にヨウ化物不純物が混入したCTABの影響を調べるための金ナノロッドの合成
生物化学的/生理学的作用
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド、別名セチルトリメチルアンモニウムオブロミド(CTAB)は、植物高分子量DNAの単離(迅速法による)ならびにポリメラーゼ連鎖反応(PCR)分析で使用する植物DNAの単離のために使用できます。核酸の沈殿において重要な役割を果たします。CTABは、過塩素酸塩の電位差滴定の滴定剤として使用できます。また、アレーン類や複素環化合物の還元における相間移動触媒としても使用できます。電気泳動系でのタンパク質の分子量の測定に適しています。CTABは、界面活性剤の臨界ミセル濃度を測定するのにも使用できます。
特徴および利点
  • コンカナバリンAが媒介する凝集を強化します
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制下での殺生物剤としての使用を意図していません。@′’’’@
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H5882-500G:
H5882-5G:
H5882-VAR:
H5882-BULK:
H5882-100G:
H5882-1KG:
H5882-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raja Gopal Rayavarapu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(7), 5050-5055 (2010-03-09)
Recent reports [Smith and Korgel Langmuir 2008, 24, 644-649 and Smith et al. Langmuir 2009, 25, 9518-9524] have implicated certain hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) products with iodide impurities, in the failure of a seed-mediated, silver and surfactant-assisted growth protocol, to produce
Rodrigo Jiménez-Saiz et al.
Frontiers in immunology, 11, 155-155 (2020-03-03)
Eosinophils have emerged as multifaceted cells that contribute to tissue homeostasis. However, the impact of the microbiota on their frequency and function at mucosal sites remains unclear. Here, we investigated the role of the microbiota in the regulation of enteric
Israa Haidar et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32272-32280 (2016-11-17)
The controlled assembly of anisotropic plasmonic nanoparticles (NPs) into highly SERS-active substrates remains particularly challenging for the production of long-term stable NP assemblies in suspension. In this work, we report a simple and efficient strategy to assemble gold nanorods (AuNRs)
K Maki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 175(3), 768-774 (1991-03-29)
We investigated conditions for selective solubilization of the intermediate filament (IF) of BHK-21 cells, and found that a cationic detergent, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), was effective for rapid dissociation of IF into the monomeric form. More selective dissociation was performed with
Lonneke Onrust et al.
Veterinary research, 51(1), 56-56 (2020-04-21)
Butyrate has been used extensively as a feed additive to improve gut health and to decrease Salmonella colonization in poultry. Salmonella mainly colonizes the ceca so butyrate concentrations should be increased in this gut segment. Discrepancies on the effects of
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf