Merck
72336
Supelco
N,N-ジメチルアセトアミド
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥5,820
5 ML
¥22,200
¥5,820
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥5,820
5 ML
¥22,200
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥5,820
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
914 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルアセトアミドは極性の高い溶媒であり[1]、さまざまな化学反応に応用されます[2]N,N-ジメチルアセトアミド酸中の塩化リチウムの混合物は、セルロースを分解して均一溶液を作製するために使用される可能性があります。[3]
アプリケーション
N,N-ジメチルアセトアミドは、さまざまなクロマトグラフィー法により、医薬品、生体サンプル、水および空気サンプル中の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。[4][5][6][7]
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72336-1ML-F:
72336-10ML-F:
72336-VAR-F:
72336-BULK-F:
72336-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lucia L and Ayoub A
Polysaccharide-based Fibers and Composites: Chemical and Engineering Fundamentals and Industrial Applications (2017)
Separate determination by gas-chromatography of dimethylformamide, dimethylacetamide, monomethylformamide and monomethylacetamide in urine for biological monitoring
Kawai T, et al.
Journal of Occupational Health, 39(2), 113-118 (1997)
Gas chromatography/mass spectrometric determination of traces of hydrophilic and volatile organic compounds in water after preconcentration with activated carbon
KADOKAMI K, et al.
Analytical Sciences, 6(6), 843-849 (1990)
Solvent effects on the intramolecular charge transfer character of N, N-diaryl dihydrophenazine catalysts for organocatalyzed atom transfer radical polymerization
Ryan DM, eta l.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry (2017)
Wu F-X
Solvents as Reagents in Organic Synthesis: Reactions and Applications (2017)