Merck
261483
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアセトアミドジメチルアセタール
90%
別名:
1,1-ジメトキシ-N,N-ジメチルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(OCH3)2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
133.19
Beilstein:
1420865
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(OC)N(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-6(8-4,9-5)7(2)3/h1-5H3
InChI Key
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
光学的に活性のある トランス-3-ペンテン-2-オールを基質として使用した、N,N-ジメチルアセタミドジメチルアセタールのClaisen型反応が研究されています
アプリケーション
N,N-ジメチルアセタミドジメチルアセタールは、以下に使用されています:
  • ピリミド[1,2-a][1,3,5]トリアジン-6-オンの調製における、1炭素挿入シントン
  • アミド、ジアシルアミンおよび複素環の合成用試薬
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
261483-5G:4548174011195
261483-25G:4548174011188
261483-BULK:
261483-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Piotr Szustakiewicz et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-14)
In this study, we report a universal approach allowing the non-covalent deposition of gold nanoparticles on reduced graphene oxide surface in a controlled fashion. We used a modified Hummers method to obtain graphene oxide, which then underwent surficial functionalization with
The Journal of Organic Chemistry, 57, 7133-7133 (1992)
Tetrahedron, 48, 5227-5227 (1992)
Asymmetric induction in the thermal reactions of allylic alcohols with N, N-dimethylacetamide dimethylacetal and triethyl orthoacetate.
Hill RK, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 37(23), 3737-3740 (1972)
Tetrahedron Letters, 33, 3449-3449 (1992)