Merck
154806
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアセトアミド
spectrophotometric grade, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥19,000
2 L
¥26,800
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥19,000
2 L
¥26,800
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
spectrophotometric grade
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.001%
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is widely used to compose solvent mixtures for cellulose. Static and dynamic light scattering studies of cellulose dissolved in varying concentrations of DMAc/LiCl mixtures have been reported.[1]
アプリケーション
N,N-Dimethylacetamide have been used as solvent in the preparation of nanocomposite materials, comprising of cellulose and hydroxyapatite, using microwave-assisted method.[2] It has also been used as a solvent for poly(ether imides), which can be used to coat magnesium alloys, in order to prevent corrosion.[3]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
154806-VAR:
154806-4X2L:
154806-2L:4548173362366
154806-100ML:
154806-6X1L:
154806-1L:4548173362359
154806-500ML:
154806-BULK:
154806-6X500ML:
154806-900ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid microwave-assisted synthesis and characterization of cellulose-hydroxyapatite nanocomposites in N, N-dimethylacetamide solvent
Ma M-G, et al.
Carbohydrate Research, 345(8), 1046-1050 (2010)
Corrosion protection of magnesium alloy AZ31 by coating with poly (ether imides)(PEI)
Scharnagl.N, et al.
Surface and Coatings Technology, 203(10), 1423-1428 (2009)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what