Merck
17308
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアセトアミド
suitable for peptide synthesis, ≥99.8% (GC)
別名:
DMA, DMAc, Dimethylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥8,850
2.5 L
¥19,400
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥8,850
2.5 L
¥19,400
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp:
164.5-166 °C (lit.)
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.02% water
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.438
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
in accordance for amine test
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-Dimethylacetamide (DMA) can be used as a solvent in peptide synthesis.[1][2][3]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17308-1L:4548173929194
17308-BULK:
17308-VAR:
17308-2.5L:4548173929200
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peptides derived from nucleoside β-amino acids form an unusual 8-helix
Threlfall R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(5), 585-587 (2008)
The Horner-Wadsworth-Emmons reaction in the synthesis of macrocyclic peptides: the Trp-His-Gly-Arg derived macrocycle of moroidin
Harrison JR and Moody CJ
Tetrahedron Letters, 44(28), 5189-5191 (2003)
Total synthesis of the thiazolyl peptide GE2270 A
Muller HM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(25), 4771-4774 (2007)
Tony Reid et al.
The Lancet. Oncology, 16(9), 1133-1142 (2015-08-25)
Epigenetic alterations have been strongly associated with tumour formation and resistance to chemotherapeutic drugs, and epigenetic modifications are an attractive target in cancer research. RRx-001 is activated by hypoxia and induces the generation of reactive oxygen and nitrogen species that
Wesley Walker et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(6), 2076-2079 (2013-01-31)
A major challenge in the development of rechargeable Li-O(2) batteries is the identification of electrolyte materials that are stable in the operating environment of the O(2) electrode. Straight-chain alkyl amides are one of the few classes of polar, aprotic solvents