Merck
D9805
Sigma-Aldrich
ファストブルーB
Dye content ~95 %, Powder
別名:
o-ジアニシジンビス(ジアゾ化) 亜鉛複塩, DBB, アゾイックジアゾ No. 48, ジアゾブルーB, ナフタニルジアゾブルーB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥22,400
100 G
¥58,400
¥22,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥22,400
100 G
¥58,400
About This Item
化学式:
C14H12N4O2Cl2 · ZnCl2
CAS番号:
分子量:
475.47
カラーインデックス番号:
37235
Beilstein:
1499067
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥22,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ファストブルーB, Dye content ~95 %
詳細
Technical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ~95%
テクニック
microbe id | staining: suitable
yellow to dark brown
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)-c2ccc([N+]#N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
GPPKNJIWDULNQH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ファストブルーBはウェルシュ菌の過リン酸試験に用いられています。[1]
  • 薄層クロマトグラフィーにおいて分離された化合物を同定するためのスプレー試薬として用いられています。[2]
  • リパーゼ活性測定にも用いられています。[3][4]
生物化学的/生理学的作用
ファストブルーBはアセチルコリンエステラーゼ活性の測定に用いられます。アセチルコリンエステラーゼは1-ナフチル酢酸を1-ナフトールに変換します。1-ナフトールはファストブルーBと反応し紫色のジアゾニウム色素を生成します。[5]同様に、ファストブルーBはα-およびβ-グルコシダーゼ活性にも用いられます。[6]
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D9805-100G:
D9805-10G:
D9805-BULK:
D9805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Partial characterization of pyloric-duodenal lipase of gilthead seabream (Sparus aurata).
Nolasco H, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 37, 43-43 (2011)
Dong Ho Kang et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-18)
In this study, composite anion exchange membranes (AEMs) were synthesized by cross-linking poly(phenylene oxide) (PPO) with cellulose functionalized by 1,4-diazabicyclo[2.2.2]-octane (DABCO) or di-guanidine (DG). The structural and morphological characteristics of the synthesized AEMs were characterized by FTIR, 1H-NMR, SEM, TEM
Evaluation of acid phosphatase as a confirmation test for Clostridium perfringens isolated from water.
Sartory DP, et al.
Letters in Applied Microbiology, 42, 418-418 (2006)
A TLC bioautographic method for the detection of alpha- and beta-glucosidase inhibitors in plant extracts.
Sim?es-Pires CA, et al.
Phytochemical Analysis, 20, 511-511 (2009)
C N Kennett et al.
Journal of clinical periodontology, 24(6), 424-431 (1997-06-01)
Gingival crevicular fluid (GCF) was collected from chronic periodontitis patients using plastic micropipettes and coverslip smears stained with antibodies for leukocyte markers and Toluidine Blue for mast cells. The smears consisted of 70-80% granulocytes, 10-20% monocytes/macrophages, 5% mast cells and