Merck
72438
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミド
analytical standard
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥23,600
¥23,600
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥23,600
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥23,600
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
833 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.2% water
water
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
n20/D 1.430
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N-ジメチルホルムアミドは不揮発性[1]有機溶媒であり、溶媒、付加物、および中間体として化学産業で使用されます。[2]
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミドは、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)PAGEアッセイ法を用いるさまざまな植物組織から分離された粗タンパク質抽出物のリパーゼ活性を測定する際の溶媒として使用されてきました。[3]
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72438-5ML-F:4548173290232
72438-10ML-F:4548173290218
72438-BULK-F:
72438-VAR-F:
72438-1ML-F:4548173290225
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In Gel Detection of Lipase Activity in Crude Plant Extracts (Olea europaea).
Zienkiewicz A, et al.
Bio-protocol (2015)
N,N-dimethylformamide, Issue 31 (2001)
Upper critical solution temperature behavior of poly (N-isopropylacrylamide) in an ionic liquid and preparation of thermo-sensitive nonvolatile gels.
Takeshi U and Masayoshi W.
Chemistry Letters (Jpn), 35(8), 964-965 (2006)
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.