Merck
90362
Sigma-Aldrich
リン酸トリエチルアンモニウム 溶液
BioXtra, 1 M in H2O
別名:
TEAP, バッファー溶液, 1 M, pH 3.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
形状
liquid
濃度
1 M in H2O
屈折率
n20/D 1.360
pH
2.9-3.1 (25 °C)
密度
1.05 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リン酸トリエチルアンモニウム(TEAP)緩衝液は非常に効率的な溶媒であり、逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)に使用できます。
その他情報
アミノ酸、ペプチド、タンパク質の逆相HPLC用移動相(15 mM)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90362-100ML:
90362-500ML:
90362-BULK:
90362-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of triethylammonium phosphate and formate-acetonitrile mixtures as eluents for high-performance gel permeation chromatography
Rivier JE
Journal of Chromatography A, 202(2), 211-222 (1980)
M.T.W. Hearn et al.
Journal of Chromatography A, 218, 497-497 (1981)
J.E. Rivier
Journal of Liquid Chromatography, 1, 343-343 (1979)