Merck
09830
Sigma-Aldrich
重炭酸アンモニウム
BioUltra, ≥99.5% (T)
別名:
炭酸水素アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4HCO3
CAS番号:
分子量:
79.06
Beilstein:
4329606
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (T)
形状
powder or crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.030
λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES記法
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChI Key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重炭酸アンモニウムは生物学的バッファーの研究に使用できます。重炭酸アンモニウムは、その重炭酸アンモニウム塩類が、微生物の逆電気透析電解細胞中で水素ガス発生に必要な電圧を十分に生成できることを示した研究にも使用されています。重炭酸アンモニウム塩は、低温廃熱を利用して再生できます。重炭酸アンモニウムは、部分充填ミセルの動電式クロマトグラフィー - 質量分析法を用いて食品サンプル中のスーダン色素を同時測定するための迅速かつ高感度な方法を開発した研究にも使用されました。
その他情報
気相シ-クエネ-タ-用のサンプルロ-ディング溶液であり、イオン交換クロマトグラフィ-で除去可能な溶離剤です。転移RNA(tRNA)分解においてバッファ-として使用します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09830-VAR:
09830-BULK:
09830-100G:
09830-1KG:
09830-500G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
P.R. Schimmel et al.
Methods in Enzymology, 59, 343-343 (1979)
R.J. Carrico et al.
Methods in Enzymology, 57, 117-117 (1979)
M.W. Hunkapiller et al.
Methods in Enzymology, 91, 402-402 (1983)
Zuzana Drobna et al.
Chemical research in toxicology, 22(10), 1713-1720 (2009-08-21)
The arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase (As3mt) gene encodes a 43 kDa protein that catalyzes methylation of inorganic arsenic. Altered expression of AS3MT in cultured human cells controls arsenic methylation phenotypes, suggesting a critical role in arsenic metabolism. Because methylated
Kasra Hassani et al.
PloS one, 9(4), e95007-e95007 (2014-04-17)
Protozoan parasites of Leishmania genus are able to successfully infect their host macrophage due to multiple virulence strategies that result in its deactivation. Recent studies suggest Leishmania GP63 to be a critical virulence factor in modulation of many macrophage molecules
資料
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of non-reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including calibration, and system suitability tests.
プロトコル
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.