Merck
I1149
Sigma-Aldrich
ヨードアセトアミド
BioUltra
別名:
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CONH2
CAS番号:
分子量:
184.96
Beilstein:
1739080
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99% (NMR)
形状
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
92-95 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI Key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヨードアセトアミドは、次の用途で使用されています:
  • プロテオミクス解析用のタンパク質消化
  • タンパク質試料のアルキル化
  • 牛乳アレルゲンでありβ-ラクトグロブリン(BLG)およびα-ラクトアルブミン(ALA)の変性′
生物化学的/生理学的作用
ヨードアセトアミド(IAA)は、糖分解酵素のグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)を不可逆的に阻害できるため、糖分解を阻害するために使用されます。IAAは、酵素触媒作用および脳の細胞輸送プロセスにおけるシステイン残基の役割を調べるために使用されます。メルカプトエタノールやグルタチオンなどの低分子量のチオール化合物と反応できます。またIANは、ブロメライン、カテプシンC、クロストリパイン、カルボキシペプチダーゼPなどの酵素も遮断する可能性があります。
ヨードアセトアミドは、ペプチドシーケンシングにおけるシステイン残基のアルキル化試薬として機能します。活性部位にシステインを有する酵素の不可逆阻害剤です。ヒスチジン残基との反応速度はかなり遅くなりますが、その活性はリボヌクレアーゼの阻害に関与しています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I1149-100G:4548173990682
I1149-VAR:
I1149-25G:4548173990668
I1149-5G:4548173990675
I1149-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
Konstantinos Boulias et al.
Molecular cell, 75(3), 631-643 (2019-07-08)
mRNAs are regulated by nucleotide modifications that influence their cellular fate. Two of the most abundant modified nucleotides are N6-methyladenosine (m6A), found within mRNAs, and N6,2'-O-dimethyladenosine (m6Am), which is found at the first transcribed nucleotide. Distinguishing these modifications in mapping
Mirko Zaffagnini et al.
Antioxidants & redox signaling, 16(1), 17-32 (2011-06-29)
Cysteines (Cys) made acidic by the protein environment are generally sensitive to pro-oxidant molecules. Glutathionylation is a post-translational modification that can occur by spontaneous reaction of reduced glutathione (GSH) with oxidized Cys as sulfenic acids (-SOH). The reverse reaction (deglutathionylation)
Valentina R Minciacchi et al.
Oncotarget, 6(13), 11327-11341 (2015-04-11)
Large oncosomes (LO) are atypically large (1-10 µm diameter) cancer-derived extracellular vesicles (EVs), originating from the shedding of membrane blebs and associated with advanced disease. We report that 25% of the proteins, identified by a quantitative proteomics analysis, are differentially
Elena B Lugli et al.
Arthritis research & therapy, 17, 9-9 (2015-01-21)
Smoking is a well-established risk factor for rheumatoid arthritis (RA), and it has been proposed that smoking-induced citrullination renders autoantigens immunogenic. To investigate this mechanism, we examined human lung tissue from 40 subjects with defined smoking status, with or without