product name
アセトニトリル, gradient grade OmniSolv®
蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% Water (H2O)
≤0.16 μeq/g Titrable base
≤20 ppm Propionitrile
≤8.0 μeq/g Titrable acid
蒸発残留物質
≤1 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤189 nm
UV吸収
λ: 189 nm Amax: ≤1.00
λ: 195 nm Amax: ≤0.15
λ: 210 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.005
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
アナリシスノート
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0142OW-39:
AX0142ME-38:
AX0142EP-38:
US1AX0142/1:
AX0142TV-37:
AX0142-38:
AX0142BL-38S:
AX0142ST-39:
AX0145MQ-38:
AX0142MD-36:
AX0142MK-31:
AX0145RW-34:
AX0142DM-36:
US1AX0142FR37:
AX0142RR-40:
AX0142DL-38:
AX0142ZB-38S:
US1AX0142ZB-38S:
AX0145VR-NS20:
AX0145VR-34:
AX0145KV-34:
AX0145MP-38:
US1AX0142LY38:
AX0142AP-36:
AX0145PW-37:
AX0142-NP20:
AX0145-36:
AX0142PE-39:
AX0142QT-39:
AX0142AO-39:
AX0145-39:
AX0145-37:
AX0142CN-38E:
AX0142KA-39:
AX0145LY-37:
AX0145VR-31:
AX0142MU-39:
AX0142WP-37:
AX0145QC-38:
AX0142ET-37:
AX0142XC-39:
US1AX0142MR/38:
AX0142-6:
AX0145MR-38:
AX0142FV-39:
AX0142CP-39:
AX0142MR-38:
AX0142P-1:
US1AX0142YS37S:
AX0142MQ-38:
US1AX0142MG/39:
AX0142NN-39:
AX0142-1:
AX0145FP-39:
AX0145PF-39:
AX0145VA-31:
AX0142SO-39SK:
US1AX0142MC38:
AX0142CF-37:
AX0145RT-34:
AX0142EL-37K:
AX0142AT-39:
AX0142NN-37:
AX0145PP-36:
AX0142.1:
US1AX0142MD/36:
AX0142FR-37:
AX0145-38:
AX0145PA-39:
AX0142IV-39:
AX0145-35:
AX0142CF-38:
AX0142PV-37S:
AX0145SC-39:
AX0145-NS20:
AX0145MP-37:
AX0145RW-NS20:
AX0145MC-38:
AX0145IF-38A:
AX0145-31:
AX0142LY-31:
US1AX0142FP39:
US1AX0142LY31:
AX0142AR-39:
AX0145VR-37S:
AX0142-37:
AX0145EE-39:
AX0142PD-39:
AX0145SE-39:
AX0142AI-38:
AX0145MM-39:
AX0142-901:
US1AX0142LY37:
AX0142CH-39:
AX0142BV-38:
US1AX0142MQ/38:
AX0145-40:
AX0145TA-37:
AX0145AL-34:
US1AX042CH39:
AX0142YS-37S:
US1AX0142Z/34:
AX0142Z-34:
AX0145SC-36:
AX0142-NS20:
AX0142-39:
AX0142-36:
US2AX0142-1:
AX0142MG-39:
AX0142SM-38S:
AX0145NN-39:
AX0142EI-38SK:
AX0142-31:
試験成績書(COA)
資料
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.