product name
エタノール, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
グレード
gradient grade
gradient grade
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
有効性
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
蒸発残留物質
≤2.0 mg/L
透過率
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity, and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient” and "isocratic" grades. This can minimize the gradient effect of the solvent involved.
アプリケーション
- to Prepare stock standard and working solutions of fenpropathrin and bifenthrin.
- in alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
調製ノート
その他情報
脚注
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
プロトコル
Separation of Sorbitol; Mannitol
Separation of null
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC