The antibody is provided as a purified rabbit polyclonal in a buffer. It is recommended to store it at -20ºC in undiluted aliquots for up to 6 months after the date of receipt. It is important to avoid repeated freeze/thaw cycles.
おすすめの製品
製品名
抗微小管結合タンパク質2(MAP2)抗体, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
前回のロットを1:1,000希釈で初代神経細胞に使用しました。
免疫組織染色:
1:1,000希釈を4%パラホルムアルデヒド/PBS固定組織切片に使用。
イムノブロッティング:
1:2,000希釈を前回のロットで使用しました。 MAP2A(280~300kDa)およびMAP2B(270~280KDa)を認識し、またMAP2C(70kDa)およびMAP2D(70~75kDa)をより少ない程度に認識します。
ELISA:
前回のロットを1:2,000以上の希釈で使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
ニューロンおよびグリアマーカー
神経線維およびニューロン代謝
品質
正常な小脳におけるMAP2(カタログ番号:AB5622)染色。 クエン酸(pH 6.0)で前処理した組織。この抗体を、IHC-Select Detection with HRP-DABを用いて1:500に希釈しました。 免疫反応は、微小管の繊維状染色(茶色)として示されました。
TE緩衝液(pH 9.0)による最適な染色、エピトープ検索:ヒト小脳
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ヒト脳組織またはヒト神経膠芽腫T98G細胞
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
AB5622:
試験成績書(COA)