Merck
T2928
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗チロシンヒドロキシラーゼ マウス宿主抗体
clone TH-16, ascites fluid
別名:
Anti-DYT14, Anti-DYT5b, Anti-TYH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TH-16, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, sheep, human, monkey, bovine, rabbit, guinea pig
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
詳細
チロシンヒドロキシラーゼ (TH) は、ヒト染色体11p15にマッピングされている遺伝子にコードされています。THは4つの同一サブユニットで構成された四量体で、調節領域、触媒領域、および四量体化領域を特徴とします。THは、補基質としてチロシン、テトラヒドロビオプテリン (BH4) およびO2を、補因子としてFe2+を利用します。
モノクローナル抗チロシンヒドロキシラーゼ(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により作成されたTH-16ハイブリドーマに由来します。チロシンヒドロキシラーゼ(TH)はヒトでは4種類のアイソフォームがあります。すなわち、TH-1(分子量55,600)、TH-2(4アミノ酸多い、分子量56,000)、TH-3、(27アミノ酸多い、分子量58,100)、およびTH-4(4+27アミノ酸多い、分子量58,500)です。ヒトのみが4種類すべてのアイソフォームを発現しており、ヒト以外のすべての類人猿はTH-1およびTH-2のアイソフォームのみを発現しています。
特異性
抗体は、齧歯類およびヒトチロシンヒドロキシラ-ゼのN末端領域(アミノ酸40-152間)に存在するエピト-プを認識します。このモノクロ-ナル抗体(クロ-ン番号TH16)により、インタクトなサブユニットや59/57 kDaのダブレットをはじめ、苛酷なタンパク分解で分子量が低下した一連のTH分子が検出されます。
免疫原
ラットチロシンヒドロキシラ-ゼ(TH)。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体は、次の用途でも使用されています:
  • ウェスタンブロッティング
  • 免疫蛍光標識法
  • 免疫組織染色
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
  • ドットブロット
  • 免疫沈降
  • 免疫組織染色
マウスで産生した抗チロシンヒドロキシラーゼモノクローナル抗体が、免疫組織化学染色法と蛍光二重免疫染色法で用いられています。
生物化学的/生理学的作用
チロシンヒドロキシラーゼ (TH) は、神経伝達物質であるカテコールアミンの生合成において最初の律速段階、すなわちL-チロシンをL-ドーパに変換する段階を触媒します。L-フェニルアラニンによるTHの阻害は、フェニルケトン尿症において重要な役割を果たす可能性があり、ノルエピネフリンの合成を阻害すると考えられています。リン酸化によってTHの活性が調整されます。THの発現が低下すると、統合失調症やパーキンソン病 (PD) などのさまざまな神経精神病が生じます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T2928-.5ML:
T2928-BULK:
T2928-VAR:
T2928-.2ML:
T2928-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective cholinergic depletion of pedunculopontine tegmental nucleus aggravates freezing of gait in parkinsonian rats
Xiao H, et al.
Neuroscience Letters, 659, 92-98 (2017)
The astrocytic response to the dopaminergic denervation of the striatum.
Morales I, et al.
Journal of Neurochemistry, 139(1), 81-95 (2016)
Álvaro García-Avilés et al.
Frontiers in neuroanatomy, 9, 33-33 (2015-04-09)
Methylphenidate (MPD) is a commonly administered drug to treat children suffering from attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Alterations in septal driven hippocampal theta rhythm may underlie attention deficits observed in these patients. Amongst others, the septo-hippocampal connections have long been
Shumin Ma et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2016, 4693703-4693703 (2016-05-20)
Excessive reactive oxygen species/reactive nitrogen species (ROS/RNS) produced as a result of ageing causes damage to macromolecules and organelles or leads to interference of cell signalling pathways, which in turn results in oxidative stress. Oxidative stress occurs in many neurodegenerative
Evelyn H Schlenker et al.
Brain research, 1401, 40-51 (2011-06-15)
Hypothyroidism can lead to depressed breathing. We determined if propylthiouracil (PTU)-induced hypothyroidismin hamsters (HH) altered dopamine D1 receptor expression, D1 receptor-modulated ventilation, and ventilatory chemoreflex activation by hypoxia or hypercapnia. Hypothyroidism was induced by administering 0.04% PTU in drinking water