Merck
すべての画像(14)
資料
安全性情報
ZRB2290
Sigma-Aldrich
抗MAP2抗体 クローン3C19 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
微小管結合タンパク質2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C19, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
3C19 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 199.53 kDa
observed mol wt ~260 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3C19は、ヒト微小管結合タンパク質2を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端側半分に由来する17個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト微小管結合タンパク質2(MAP2)のC末端側半分に由来する17個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳組織ライセート中のMAP2を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、E18皮質細胞のMAP2を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット脳、マウス脳、ヒト脳、ラット腎の組織切片のMAP2を検出できます。
抗MAP2 クローン3C19 ZooMAb(カタログ番号:ZRB2290)は、微小管結合タンパク質2(MAP2)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
微小管結合タンパク質2(UniProt:P11137、別名:MAP-2)は、ヒトMAP2遺伝子(Gene ID:4133)によってコードされています。MAPは微小管に結合し、安定化させる熱安定性細胞骨格タンパク質のファミリーです。広範に発現するMAP4に対し、MAP1とMAP2は主にニューロンで発現しています。MAP2はチューブリンに結合し、微小管を脱重合に対して安定にする神経細胞骨格タンパク質で、豊富に存在します。中枢神経系では、MAP2は神経細胞体と樹状突起に局在します。但し、一部の軸索にMAP2が少量存在する場合もあります。神経形態の発達と維持に不可欠であることが示されています。ニューロンでMAP2の3つの主要アイソフォームである高分子のMAP2aとMAP2b、低分子のMAP2c(MAP2遺伝子の選択的スプライシングによる)が同定されています。低分子アイソフォームMAP2cは発育中の脳で発現し、脳の成熟時には発現が抑制されるのに対し、高分子MAP2bは発育中および成熟した脳のいずれでも発現します。MAP2aは成熟脳のみに発現します。上記アイソフォームはすべて、アミノ酸31個のモチーフの3~4回反復配列を含むカルボキシル末端付近のドメインを介し、微小管に結合します。MAP2は、MAP/微小管親和性調節キナーゼ(MARK1またはMARK2)によってK-X-G-Sモチーフのセリン残基がリン酸化されることで微小管から解離し、MAP2は脱重合します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB2290-4X25UL:
ZRB2290-3X25UL:
ZRB2290-2X25UL:
ZRB2290-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eryi Zhao et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 22(1), e132496-e132496 (2023-12-20)
Bone marrow-derived mesenchymal stem cell (BMSC) transplantation has become an effective method for treating neurodegenerative diseases. This study investigated the effect of 3-N-butylphthalide (NBP) on the neuronal differentiation of BMSCs and its potential mechanism. In this study, a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Léa Broca-Brisson et al.
eLife, 12 (2023-10-13)
Creatine transporter deficiency (CTD) is an X-linked disease caused by mutations in the SLC6A8 gene. The impaired creatine uptake in the brain results in intellectual disability, behavioral disorders, language delay, and seizures. In this work, we generated human brain organoids
プロトコル
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.