製品名
抗小胞グルタミン酸トランスポーター1抗体, serum, Chemicon®
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Slc17A7(116638)
詳細
小胞グルタミン酸トランスポーター1(VGLUT1)は、ヒト染色体19q13にマッピングされた遺伝子にコードされています。VGLUT1は脳の神経細胞に特異的に発現しています。保存されたC末端のジロイシン様モチーフと、C末端より遠位にある2つのポリプロリンドメインを特徴とし、そのうち1つはエンドサイトーシスBAR(ビン/アンフィフィシン/Rvs)ドメインタンパク質であるエンドフィリンに結合します。
特異性
小胞グルタミン酸トランスポーター1(VGLUT1、BNPI{脳特異的Na+依存性無機リン酸共輸送体})を認識します。免疫蛍光組織染色を用いて、ラット中枢神経系(CNS)由来組織切片で抗血清を試験しました。この抗血清は主に神経線維と神経終末を標識します。VGLUT1はグルタミン酸作動性神経終末の優れたマーカーです。VGLUT1抗血清で得られた染色パターンは、VGLUT1に対する他の抗血清を用いて記載されたパターンと一致していました(Bellocchio et al.1998;Fremeau et al.2001;Fujiyama et al.2001;Sakata-Haga et al.2001;Tong et al.2001;Kaneko et al.2002;Varoqui et al.2002)。VGLUT1抗血清を免疫原ペプチドで事前に吸収させると、すべての免疫染色が消去されます。
免疫原
VGLUT2と重複しないラットVGLUT1タンパク質由来の合成ペプチド。免疫原はAG208としてご用意しています。
アプリケーション
- 検証済み用途
免疫細胞染色:希釈倍率1:250で使用、ラットE18皮質細胞中の小胞グルタミン酸トランスポーター1を検出できます。 - 注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
ターゲットの説明
62 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウム含有モルモット血清。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB5905:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Activation of NMDA Receptors in Lumbar Spinothalamic Cells is Required for Ejaculation.
Journal of Sexual Medicine null
PloS one, 6(2), e17072-e17072 (2011-03-02)
The success of transplants of neural tissue into the adult dentate gyrus in generating mature neurons is highly variable. Here we address the roles of the origin of the tissue and its pre-implantation preparation, and show that both are critical.
Depletion of spinal 5-HT accelerates mechanosensory recovery in the deafferented rat spinal cord
Experimental Neurology, 222(2), 277-284 (2010)
Lentiviral delivery of a vesicular glutamate transporter 1 (VGLUT1)-targeting short hairpin RNA vector into the mouse hippocampus impairs cognition
Neuropsychopharmacology, 39(2), 464-476 (2014)
Assignment of SLC17A6 (alias DNPI), the gene encoding brain/pancreatic islet-type Na+-dependent inorganic phosphate cotransporter to human chromosome 11p14.3
Cytogenetics and Cell Genetics (2001)