Merck
M9942
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
100 μL
¥114,000
200 μL
¥148,000
¥35,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1013をお試しください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
100 μL
¥114,000
200 μL
¥148,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥35,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1013をお試しください
バルクの問い合わせ
製品名
モノクロナール抗MAP2 マウス宿主抗体, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HM-2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~280 kDa
交差性
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MAP2は脳組織の主要な微小管関連タンパク質です。MAP2には、見かけの分子量が280 kDaで大きさが類似した2形態(MAP2aおよびMAP2b)と、分子量が70 kDaと小さな第3の形態(MAP2c)という3つの形態があります。新生ラットの脳にはMAP2bとMAP2cは存在しますが、MAP2aは存在しません。出生後10~20日の間にMAP2bと等しいレベルのMAP2aが出現します。同時に、MAP2cのレベルは10分の1まで低下します。この変化は、樹状突起の成長が完了してニューロンが成熟形態に達した時期に起こります。
MAP2は微小管重合を促進し、微小管に側枝を形成することが知られています。ニューロフィラメント、アクチンおよび細胞骨格のその他の要素とも相互作用します。
特異性
MAP2a, MAP2b, MAP2cとして知られている全種類のMAP2と反応します。その他のMAPsやチュ-ブリンとの交差反応性はありません。ホルマリン固定、パラフィン包埋した脳組織切片の免疫組織化学染色において、本抗体は脳の樹状突起を選択的に標識します。
本抗体は、MAP2の既知の全形態(MAP2a、MAP2bおよびMAP2c)を認識します。その他のMAPやチューブリンとは交差反応しません。ホルマリン固定パラフィン包理した脳組織を免疫組織化学的染色することにより、本抗体は脳全体の樹状突起樹を選択的に標識化します。
免疫原
ラット脳微小管結合タンパク質(MAPs)。
アプリケーション
イムノブロット、免疫組織化学、免疫細胞化学など、さまざまな免疫化学的技法に使用されることもあります。MAP2に対するモノクローナル抗体を使用して細胞内の骨格構造を研究します。
ラット脳抽出物を使用するイムノブロットでは、抗体の作用濃度として1~2 μg/mlを推奨します。
抗MAP2抗体は免疫蛍光法に使用されています。免疫組織染色でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
MAP2 (微小管関連タンパク質2)の発現をモニターして、グリオーマ疾患の増悪を予測します。MAP2は、アストロサイトとオリゴデンドロサイトの樹状突起形成に極めて重要です。[1]MAP2は、真核生物の紡錘体集合と染色体分離に不可欠です。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。それ以上保管するには、作業用アリコート中で20°Cにて凍結します。凍結・解凍を繰り返したり、霜取り不要冷凍庫に保管したりするのは推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈液は廃棄しなければなりません。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
M9942-VAR:
M9942-BULK:
M9942-100UL:
M9942-200UL:
M9942-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Remarkable reduction of MAP2 in the brains of scrapie-infected rodents and human prion disease possibly correlated with the increase of calpain.
Guo Y, et al.
PLoS ONE, 7, e30163-e30163 (2012)
Expression of EAAT2 in neurons and protoplasmic astrocytes during human cortical development
DeSilva T M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 520(17), 3912-3932 (2012)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins.
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2005)
miR-484/MAP2/c-Myc-positive regulatory loop in glioma promotes tumor-initiating properties through ERK1/2 signaling.
Yi R, et al.
Journal of Molecular Histology, 49(2) (2018)
Promotion of neuronal differentiation of neural progenitor cells by using EGFR antibody functionalized collagen scaffolds for spinal cord injury repair
Li X, et al.
Biomaterials, 34(21), 5107-5116 (2013)