Merck
M4403
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
別名:
MAP2抗体, MAP2抗体ーマウスで産生されたモノクローナル抗MAP2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥73,100
0.2 ML
¥134,000
¥73,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1013をお試しください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥73,100
0.2 ML
¥134,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥73,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1013をお試しください
バルクの問い合わせ
製品名
モノクロナール抗MAP2 マウス宿主抗体, clone HM-2, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HM-2, monoclonal
分子量
antigen ~280 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
微小管関連タンパク質2(MAP2)は、神経タンパク質です。MAP2はMAP2/Tauファミリーに属します。この遺伝子は、ヒト染色体2q34-q35にあります。MAP2はニューロンに存在します。MAP2は、脳組織中の主要な微小管関連タンパク質です。MAP2には3形態があります。2形態は同等のサイズで、見掛け分子量は280 kDa(MAP2aおよびMAP2b)、3番目の形態はこれよりも分子量が低く70 kDaです(MAP2c)。
特異性
MAP2a, MAP2b, MAP2cとして知られている全種類のMAP2と反応します。その他のMAPsやチュ-ブリンとの交差反応性はありません。ホルマリン固定、パラフィン包埋した脳組織切片の免疫組織化学染色において、本抗体は脳の樹状突起を選択的に標識します。
免疫原
ラット脳微小管結合タンパク質(MAPs)。
アプリケーション
モノクローナル抗MAP2(2a+2b)抗体は、免疫組織染色、免疫染色、ウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
微小管関連タンパク質2(MAP2)は微小管と相互作用し、樹状突起の構造を維持します。MAP2の主な役割は、脊椎形態を調節するために脊椎のアクチン細胞骨格を支持しフィラメント状アクチン(f-アクチン)を結合および核化させることです。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを保存剤として含む腹水液として供給します。
保管および安定性
連続使用する場合には、2~8℃で最大1ヵ月保存できます。長期保存する場合には、溶液を使用アリコートに分けて凍結できます。凍結と解凍の繰り返し、または「自動霜取り機能」付き冷凍庫での保存は推奨されません。長期保存でわずかな濁りが生じた場合には、使用前に遠心分離して清澄化します。
免責事項
製品に同封された当社のカタログまたは他社の文書で特記しない限り、当社製品は研究専用であり、他の目的で使用することを意図したものではありません。他の目的には、無許可の商業的使用、in vitro診断への使用、ex vivoまたはin vivo治療への使用、またはすべての種類のヒトまたは動物への消費および使用が含まれますが、これに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M4403-BULK:
M4403-100UL:
M4403-VAR:
M4403-50UL:
M4403-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Loss of microtubule-associated protein 2 immunoreactivity linked to dendritic spine loss in schizophrenia.
Shelton MA, et al.
Biological Psychiatry, 78(6), 374-385 (2015)
GABA and histogenesis in fetal and neonatal mouse brain lacking both the isoforms of glutamic acid decarboxylase.
Ji F, et al.
Neuroscience Research, 33(3), 187-194 (1999)
The MAP2/Tau family of microtubule-associated proteins.
Dehmelt L and Halpain S
Genome Biology, 6(1), 204-204 (2005)
Neural differentiation of mouse embryonic stem cells grown in monolayer.
Pachernik J, et al.
Reproduction, Nutrition, Development, 42(4), 317-326 (2002)
Increased hippocampal accumulation of autophagosomes predicts short-term recognition memory impairment in aged mice.
Soontornniyomkij V, et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 34(2), 305-316 (2012)