認証
suitable for SM 5210
品質水準
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 146 °C)
詳細
Nominally 95-98% H2SO4
アッセイ
99.999%
形状
viscous liquid
色
clear
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 酢酸とパルミチン酸のエステル化における触媒として。
- 過テクネチウム酸塩と硫化水素の反応による二成分系硫化テクネチウムの合成における溶媒として。
- 化学産業における脱水剤、触媒および活性反応物として。。
- 有機合成の触媒として用いられるシリカ-硫酸複合体の調製のために。
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339741-3L:
339741-6X500ML:4548173137506
339741-BULK:
339741-VAR:
339741-500ML:4548173137490
339741-100ML:4548173137483
339741-2.5L:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.