Merck
1.11597
SAFC
Parteck® SI 400 LEX (Sorbitol)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
医薬品製造
別名:
Parteck® Sorbitol, D-Glucitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-061-5
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
自己発火温度
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
転移温度
flash point >100 °C
溶解性
2350 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
SMILES記法
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Sorbitol is a sugar alcohol which is widely used in biomolecule formulations as a stabilizer and tonicity agent.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1115979250:
1115979500:
1115979029:
1115979251:
1115979024:
1115979051:
MX11115972500:
1115970200:
1115970000:
1115979075:
1115979050:
1115979027:
1115972500:
1115979503:
1115979750:
1115979012:
CO1E1115979028:
1.11597.1000:
1.11597.1000DISC:
1115979023:
1115979011:
1.11597.9024:
1115979999:
1115979028:
1115971003:
1.11597.9028:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
資料
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
関連コンテンツ
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.