Merck
1.03789
SAFC
スクロース
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
医薬品製造
別名:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-グルコピラノシルβ-D-フルクトフラノシド, β-D-フルクトフラノシル-α-D-グルコピラノシド, D(+)-サッカロース, 砂糖
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
Beilstein:
90825
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
特徴
RNase and DNase free
不純物
≤0.3 IU/g endotoxin (low)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemicals play an important role in the stabilization of a biologic drug during its manufacturing and formulation process – for instance, by preventing aggregation. We offer a wide range of high-quality stabilizers, buffers and salts to successfully purify and formulate your biomolecules. Specifically developed for high-risk applications, they are low in bioburden and endotoxins.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Sucrose is used as a stabilizer for the formulation of biomolecules.
We have developed a new filtration-based manufacturing process leading to a sucrose grade with unique quality characteristics: Sucrose Emprove® Expert Ph Eur, ChP, JP, NF is low in endotoxins and has extensively reduced levels of nanoparticulate impurities which can negatively influence the stability of biomolecule formulations, making it the ideal choice for your high-risk applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1037891000BWT:
1037891000:
1037899025BWT:
1037899012BWT:
1037890000:
1037899025:
1037899012:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Weinbuch et al.
Pharmaceutical research, 34(12), 2910-2921 (2017-10-27)
To investigate the effect of nanoparticulate impurities (NPIs) isolated from pharmaceutical-grade sucrose, on the stability of monoclonal antibodies (mAbs). NPIs were purified from pharmaceutical-grade sucrose and spiked into trastuzumab, rituximab, infliximab, and cetuximab formulations. The stability of the mAbs as
Daniel Weinbuch et al.
Pharmaceutical research, 32(7), 2419-2427 (2015-01-30)
In the present study we investigated the root-cause of an interference signal (100-200 nm) of sugar-containing solutions in dynamic light scattering (DLS) and nanoparticle tracking analysis (NTA) and its consequences for the analysis of particles in biopharmaceutical drug products. Different
資料
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
プロトコル
This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
関連コンテンツ
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.