認証
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1.3 hPa ( 865 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
溶解性
358 g/L
密度
2.17 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium chloride Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1162241000:
1162249999:
1162245000BWT:
1162249029BWT:
1162249052:
1162245000:
KR21162249029:
1162247025:
CO1E1162249500:
1162249051:
MX11162245000:
1162249028:
1162249024:
CO1E1162245000:
1162249027:
1162249053:
1162249011:
1162249100:
1162249020:
CO1E1162249029:
1162247000:
1162249500:
1162249012:
1162240000:
1162249029:
1162249150:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
ADC製造におけるコンジュゲーション工程は、安定なリンカーを介して高活性医薬品成分(HPAPI)をmAbに結合させます。効果的なコンジュゲーションには複雑な決断が必要ですが、このページでは成功を確実にするためのサービスや製品を紹介します。
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.