製品名
水酸化ナトリウム, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, NF, JP, E 524
認証
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
法規制遵守
FCC
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
アッセイ
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
フォーム
solid
品質
E 524
テクニック
HPLC: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
1090 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1064821000:
1064820403:
1064829025BWT:
D10648290501042:
CO1I1064825000:
1064823010:
MX11064821000:
CO1E1064829050:
1064829999:
1064829012:
CO1E1064825000:
D1064829050MY:
1064829052:
GT11064829025:
1064821000BWT:
1064824010:
1064829025:
1064829050:
1064826050:
1064826025:
1064828889:
CO1I1064826025:
1064829026:
CO1E1064826025:
CO1I1064826050:
CO1E1064829025:
CO1E1064826050:
1064829050BWT:
CO1I1064829050:
1064825000BWT:
1064826050BWT:
1064821000:
1064829100:
1064820000:
1064825000:
CO1I1064829025:
1064824075:
1064826026:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。