Merck
240850
Sigma-Aldrich
D-ソルビトール
99% (GC)
別名:
D-ソルビット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,530
100 G
¥10,700
¥6,530
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,530
100 G
¥10,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥6,530
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99% (GC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
white
有効pH範囲
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp
98-100 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アガロースゲル内の内部浸透流を最小限に抑えるために、スフェロプラストの洗浄[1]や等電点電気泳動に使用される場合があります。[2]また、浸透ストレスを誘発するためにも使用されます。
細菌培養添加物であるソルビトールは、次の菌株を含むソルビトール発酵細菌を培養するための選択的プレーティング培地の調製に使用されています:大腸菌および Yersinia enterocolitica。また、免疫電子顕微鏡検査のためのショウジョウバエ胚を調製する成分の1つとして使用されています。[3]また、食品包装材料としてグルクロノキシランの添加剤に使用されています。[4]
生物化学的/生理学的作用
D-ソルビトールは、砂糖代替品として一般的に使用されている糖アルコールです。本化合物は自然に生成されますが、グルコースから合成的に生産されるものもあります。食品産業では、甘味料、保湿剤、乳化剤、増粘剤、または栄養補助食品の形で添加物として使用しています。また、化粧品、紙、および医薬品にも含まれています。自然界で、本化合物は光合成を介して植物で広く生成され、藻類から高次のバラ科果実にわたって存在します。
ソルビトールは、グルコース還元により生成される緩徐に代謝される糖アルコールです。ポリオール経路では、ソルビトールはソルビトールデヒドロゲナーゼによりフルクトースにさらに酸化されます。ソルビトールは細胞膜全体に容易に拡散せず、細胞に浸透圧による損傷を引き起こす可能性があります。ソルビトールの代謝は、糖尿病による血管合併症の病理で最も重要です。[5][6]
その他情報
お客様の研究に対するメルクの多様な糖アルコール製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
240850-BULK:
240850-VAR:
240850-5G:
240850-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Brownlee
Nature, 414(6865), 813-820 (2001-12-14)
Diabetes-specific microvascular disease is a leading cause of blindness, renal failure and nerve damage, and diabetes-accelerated atherosclerosis leads to increased risk of myocardial infarction, stroke and limb amputation. Four main molecular mechanisms have been implicated in glucose-mediated vascular damage. All
J Jeffery et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(4), 901-905 (1983-02-01)
A pathway from glucose via sorbitol bypasses the control points of hexokinase and phosphofructokinase in glucose metabolism. It also may produce glycerol, linking the bypass to lipid synthesis. Utilization of this bypass is favored by a plentiful supply of glucose--hence
Shiliang Zhang et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 475, 275-297 (2008-11-04)
Myoblast fusion in Drosophila has become a powerful genetic system with which to unravel the mechanisms underlying cell fusion. The identification of important components of myoblast fusion by genetic analysis has led to a molecular pathway toward our understanding of
Maria Gröndahl et al.
Biomacromolecules, 5(4), 1528-1535 (2004-07-13)
Free films based on glucuronoxylan isolated from aspen wood were prepared by casting from aqueous solutions and drying in a controlled environment. Addition of xylitol or sorbitol facilitated film formation and thus examination of the material properties of these films.
Isoelectric focusing.
D E Garfin
Methods in enzymology, 182, 459-477 (1990-01-01)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf