Merck
1.10983
Supelco
N,N-ジメチルホルムアミド
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥11,100
2.5 L
¥24,300
¥11,100
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥11,100
2.5 L
¥24,300
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.03
bp:
153 °C (lit.)
¥11,100
出荷予定日2025年5月15日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
製品種目
SupraSolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
有効性
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
転移温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
Used for GC applications such as sensitive detection in residue and environmental analysis.
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体