蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
詳細
isocratic
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.03% Water
透過率
275 nm, ≥65%
300 nm, ≥90%
350 nm, ≥99.5%
400 nm, ≥99.5%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
転移温度
flash point 57.5 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.944 g/mL (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アナリシスノート
Water: ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99.5 %
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体